Masterflex® I/P® Precision Pump Tubing, C-Flex® ULTRA, I/P 26; 25 ft
Catalog # MFLX06434-26
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
About this item
Ultraprestaties voor ultrapure toepassingen.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Langste pomplevensduur van alle C-Flex®-formuleringen
- I/P® 26 tubing has a 1/4” (6.4 mm) inner diameter
- Accepts 1/4” hose barb for tubing connection
Masterflex® C-Flex® ULTRA Precision-pompslangen hebben een extreem lage spallatie met een glad binnenoppervlak om resten te verminderen en de vloeistofzuiverheid te behouden. Deze slang behoudt zijn flexibiliteit over een breed temperatuurbereik. De C-Flex ULTRA-slangen, die door middel van warmteafdichting en lasbaar zijn, zijn ideale assemblages voor eenmalig gebruik, farmaceutische toepassingen en toepassingen met een hoge zuiverheid.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:4000 ml/min
- Buis int.Ø:6,40 mm (0,252")
- Max. druk:2,7 bar (40 psi)
- Maximumtemperatuur:121 °C (250 °F)
- Pump series:I/P
- Omschrijving:I/P® Precision Pump Tubing, C-Flex® ULTRA, I/P 26; 25 ft
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:06434-26
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperatuur:–45 °C (–50 °F)
- Max. vacuüm:660 mm Hg (26" Hg)
- Slangmateriaal:C-Flex® ULTRA
- VPE:25 Feet
- Hose barb size:0,25"
- I/P Masterflex tubing size:26
Frequently Bought Together