Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 2-Stop, Santoprene®, 0.89 mm ID; 12/PK
Catalogus # MFLX06431-26
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Kies de maat en formulering die passen bij uw stroomsnelheid en toepassingsbehoeften.
- Echte Ismatec®-slangen ondergaan robuuste tests om optimale prestaties / levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Tubing Inner Diameter: 0.89 mm
Compatibel met Masterflex® L/S® meerkanaals pompkop, kleine patronen
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:30 ml/min
- Buis int.Ø:0,89 mm (0,035")
- Max. druk:1,75 bar (25,3 psi)
- Maximumtemperatuur:132 °C (270 °F)
- Pump series:L/S
- Omschrijving:Pump Tubing, 2-Stop, Santoprene®, 0,89 mm ID; 12/PK
- Lengte:381 mm
- Environmentally Preferable:
- Length per pack:0,38 m (1,25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–20 °C (–4 °F)
- Tubes per pack:12
- Min. temperatuur:–51 °C (–60 °F)
- Garantie:Out of box
- Slangmateriaal:Santoprene®
- VPE:12
- C/L Masterflex slangmaat:26
- Kleurgecodeerde stoppen:Orange/Orange
- L/S Masterflex tubing size:26
Frequently Bought Together