Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 2-Stop, Platinum-Cured Silicone, 2.06 mm ID; 6/PK
Catalogus # MFLX06421-42
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Uitstekende biocompatibiliteit die voldoet aan meerdere classificaties.
- Echte Ismatec®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
Compatibel met Masterflex® L/S® meerkanaals pompkop, kleine patronen.
Toepassingen: Farmaceutische, biotech, peristaltische pompen en voedseltoepassingen
Kenmerken: Uitstekende hittebestendigheid, lage compressieset, geurloos, niet-toxisch, doorschijnend
Neem voor aangepaste slanglengtes en configuraties contact op met onze Product Applications Specialist.
- Maximale stroomsnelheid:130 ml/min
- Buis ext.Ø:3,76 mm (0,147")
- Buis int.Ø:2,06 mm (0,081")
- Max. druk:1,75 bar (25,3 psi)
- Maximumtemperatuur:230 °C (446 °F)
- Pump series:L/S
- Omschrijving:Pump Tubing, 2-Stop, Platinum-Cured Silicone, 2,06 mm ID; 6/PK
- Lengte:381 mm
- Environmentally Preferable:
- Length per pack:0,38 m (1,25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Tubes per pack:6
- Min. temperatuur:–50 °C (–58 °F)
- Garantie:Out of box
- Slangmateriaal:Platina-uitgeharde siliconen
- VPE:6
- C/L Masterflex slangmaat:42
- Kleurgecodeerde stoppen:Purple/Purple
- Hose barb size:0,0937"
- L/S Masterflex tubing size:42
Frequently Bought Together