Masterflex® Variable-Area Flowmeter, Correlated Read, High-Flow, Brass Housing and Fittings, 150-mm Scale; 45.227 LPM Air
Catalog # MFLX03269-84
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Offer geschiktheid niet op voor precisie.
- Gecorreleerde debietmeters hebben een generieke schaal - referentiestroomkrommen gekalibreerd voor een verscheidenheid aan media, temperaturen en drukken om het debiet te krijgen│Gebruik met een verscheidenheid aan media voor laboratorium- en industriële toepassingen
Aluminium is economisch en goed voor algemeen gebruik met niet-corrosieve gassen en vloeistoffen. Messing is zuinig en goed te gebruiken met water. Roestvrij staal is bestand tegen hogere temperaturen en druk en heeft een uitstekende chemische compatibiliteit. Alle gecorreleerde debietmeters worden geleverd met gegevensbladen voor water en lucht bij standaard temperatuur en druk (STP).
- Maximale stroomsnelheid:45227 ml/min
- Nauwkeurigheid:±2% full-scale
- Max. druk:200 psi
- Omschrijving:Variable-Area Flowmeter, Correlated Reading, High-Flow, 316 SS Housing and Fittings, 150-mm Scale; 45,227 L/min Air
- Seq:08
- Environmentally Preferable:
- Model:03269-84
- Float material:316 Stainless Steel
- Flow Tube material:Borosilicate glass
- Max. air flow rate:45227 ml/min
- Max. argon flow rate:45227 ml/min
- Max. CO₂ flow rate:34287 ml/min
- Max. H₂ flow rate:159699 ml/min
- Max. helium flow rate:103647 ml/min
- Max. N₂ flow rate:43000 ml/min
- Max. O₂ flow rate:39567 ml/min
- Max. water flow rate:1288 ml/min
- O-Ring material:Buna-N
- Max. bedrijfstemperatuur:121 °C (250 °F)
- Reproduceerbaarheid:±0,25%
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Housing material:Brass
- Fitting material:Chrome-plated brass
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:No
Frequently Bought Together