Masterflex® Variable-Area Flowmeter, Correlated Reading, High-Flow, Aluminum Housing and Fittings, 150-mm Scale; 23.742 LPM Air
MFLX03267-32
Offer geschiktheid niet op voor precisie.
- Gecorreleerde debietmeters hebben een generieke schaal - referentiestroomkrommen gekalibreerd voor een verscheidenheid aan media, temperaturen en drukken om het debiet te krijgen│Gebruik met een verscheidenheid aan media voor laboratorium- en industriële toepassingen
Aluminium is economisch en goed voor algemeen gebruik met niet-corrosieve gassen en vloeistoffen. Messing is zuinig en goed te gebruiken met water. Roestvrij staal is bestand tegen hogere temperaturen en druk en heeft een uitstekende chemische compatibiliteit. Alle gecorreleerde debietmeters worden geleverd met gegevensbladen voor water en lucht bij standaard temperatuur en druk (STP).
- Maximale stroomsnelheid:23742 ml/min
- Nauwkeurigheid:±2% full-scale
- Max. druk:200 psi
- Omschrijving:Variable-Area Flowmeter, Correlated Reading, High-Flow, Aluminum Housing and Fittings, 150-mm Scale; 23,742 L/min Air
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:03267-32
- Float material:Glass
- Flow Tube material:Borosilicate glass
- Max. air flow rate:23742 ml/min
- Max. argon flow rate:19761 ml/min
- Max. CO₂ flow rate:18989 ml/min
- Max. H₂ flow rate:85812 ml/min
- Max. helium flow rate:53100 ml/min
- Max. N₂ flow rate:23512 ml/min
- Max. O₂ flow rate:21350 ml/min
- Max. water flow rate:541 ml/min
- O-Ring material:Buna-N
- Max. bedrijfstemperatuur:121 °C (250 °F)
- Reproduceerbaarheid:±0,25%
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Housing material:Aluminium
- Fitting material:Aluminum
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:No
Frequently Bought Together