Masterflex® Variable-Area Flowmeter, Correlated Reading, High-Flow, Aluminum Housing and Fittings, 65-mm Scale, 58.5 LPM Air
Catalogus # MFLX03266-40
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Offer geschiktheid niet op voor precisie.
- Gecorreleerde debietmeters hebben een generieke schaal - referentiestroomkrommen gekalibreerd voor een verscheidenheid aan media, temperaturen en drukken om het debiet te krijgen│Gebruik met een verscheidenheid aan media voor laboratorium- en industriële toepassingen
Aluminium is economisch en goed voor algemeen gebruik met niet-corrosieve gassen en vloeistoffen. Messing is zuinig en goed te gebruiken met water. Roestvrij staal is bestand tegen hogere temperaturen en druk en heeft een uitstekende chemische compatibiliteit. PTFE heeft de beste chemische compatibiliteit.
- Maximale stroomsnelheid:58500 ml/min
- Nauwkeurigheid:±2% full-scale
- Max. druk:200 psi
- Omschrijving:65-mm Correlated Flowmeter, w/o valve, aluminum, 58,5 L/min air
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:03266-40
- Float material:Carboloy
- Flow Tube material:Borosilicate glass
- Max. air flow rate:58500 ml/min
- Max. argon flow rate:50200 ml/min
- Max. CO₂ flow rate:47950 ml/min
- Max. H₂ flow rate:220500 ml/min
- Max. helium flow rate:148114 ml/min
- Max. N₂ flow rate:60618 ml/min
- Max. O₂ flow rate:55539 ml/min
- Max. water flow rate:1866 ml/min
- O-Ring material:Buna-N
- Max. bedrijfstemperatuur:121 °C (250 °F)
- Reproduceerbaarheid:±0,25%
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Housing material:Aluminium
- Fitting material:Aluminum
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:No
Frequently Bought Together