Masterflex® Variable-Area Flowmeter with High-Res Valve, Correlated Reading, 316 SS Housing and Fittings, 150-mm Scale; 1682 mL/min Air
MFLX03229-19
Offer geschiktheid niet op voor precisie.
- Gecorreleerde debietmeters hebben een generieke schaal - referentiestroomkrommen gekalibreerd voor een verscheidenheid aan media, temperaturen en drukken om het debiet te krijgen│Gebruik met een verscheidenheid aan media voor laboratorium- en industriële toepassingen
Aluminium is economisch en goed voor algemeen gebruik met niet-corrosieve gassen en vloeistoffen. Messing is zuinig en goed te gebruiken met water. Roestvrij staal is bestand tegen hogere temperaturen en druk en heeft een uitstekende chemische compatibiliteit. Meters met kleppen hebben kleppen aan de onderkant/inlaat, meestal gebruikt voor overdruk met vloeistoffen en gassen. De klep kan opnieuw worden geconfigureerd om bovenaan/uitlaat te worden gemonteerd, vaak voor vacuümtoepassingen. Alle gecorreleerde debietmeters worden geleverd met gegevensbladen voor water en lucht bij standaard temperatuur en druk (STP).
- Maximale stroomsnelheid:1682 ml/min
- Nauwkeurigheid:±2% full-scale
- Max. druk:200 psi
- Omschrijving:Variable-Area Flowmeter with High-Res Valve, Correlated Reading, 316 SS Housing and Fittings, 150-mm Scale; 1682 ml/min Air
- Seq:40
- Environmentally Preferable:
- Model:03229-19
- Float material:316 Stainless Steel
- Flow Tube material:Borosilicate glass
- Max. air flow rate:1682 ml/min
- Max. argon flow rate:1380 ml/min
- Max. CO₂ flow rate:1420 ml/min
- Max. H₂ flow rate:5547 ml/min
- Max. helium flow rate:3397 ml/min
- Max. N₂ flow rate:1662 ml/min
- Max. O₂ flow rate:1545 ml/min
- Max. water flow rate:46 ml/min
- O-Ring material:Viton®
- Max. bedrijfstemperatuur:121 °C (250 °F)
- Reproduceerbaarheid:±0,25%
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Housing material:316 stainless steel
- Fitting material:316 Stainless Steel
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:Yes
- Valve material:316 SS
Frequently Bought Together