ContactUsLinkComponent
Masterflex® Variable-Area Multitube Frame, 150-mm Scale; Two Tube, Aluminum
Masterflex® Variable-Area Multitube Frame, 150-mm Scale; Two Tube, Aluminum
Catalogus # MFLX03218-50
Leverancier:  Avantor Fluid Handling
undefined
Masterflex® Variable-Area Multitube Frame, 150-mm Scale; Two Tube, Aluminum
Catalogus # MFLX03218-50
Leverancier:  Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Creëer uw eigen debietmetersystemen voor volledige flexibiliteit.
  • Gecorreleerde debietmeters hebben een generieke schaal - referentiestroomcurven gekalibreerd voor een verscheidenheid aan media, temperaturen en drukken om het debiet te krijgen
  • Gebruik met media voor laboratorium- en industriële toepassingen
  • Vereiste systeemcomponenten voor flowmetersystemen zijn frame, flowtube(s), kleppatroon en statief - bestel elk component apart
  • Frames kunnen twee of drie buizen bevatten - kies uit aluminium of roestvrijstalen bevochtigde onderdelen op basis van de vereiste chemische compatibiliteit
Ontwerp een stroomsysteem dat voldoet aan uw meet-, meng- of bewakingstoepassingen. We bieden een verscheidenheid aan frames en flowtubes, zodat u het systeem kunt samenstellen dat precies aan uw behoeften voldoet.
Kies een frame afhankelijk van de capaciteit van de meetbuis, het stroompatroon en de natte delen die u nodig heeft.
Met deze frames met meerdere buizen en ventielen kunt u de gasconcentraties op elk moment tijdens een experiment nauwkeurig verhogen of verlagen - meng twee of drie gassen met de exacte concentratie die u nodig heeft. Frames bevatten een installatietool en een mengbuis. Opmerking: alleen gebruiken met de 150 mm gecorreleerde meetbuizen. Stromingsbuizen worden geleverd met gascorrelatie.
  • Aantal kanalen:
    2
  • Omschrijving:
    Two Tube Gas Proportioner Frame, 150 mm Flowtubes, Al
  • Seq:
    01
  • Environmentally Preferable:
  • Model:
    03218-50
  • Max. bedrijfstemperatuur:
    121 °C (250 °F)
  • Garantie:
    1 year
  • VPE:
    1
  • Fitting material:
    Aluminum
  • Process connection:
    0,125" NPT(F)
Frequently Bought Together