About this item
Lees gemakkelijker met 16% vergroting van de schaal.
- Gecorreleerde debietmeters hebben een generieke schaal - referentiestroomkrommen gekalibreerd voor een verscheidenheid aan media, temperaturen en drukken om het debiet te krijgen│Gebruik met een verscheidenheid aan media voor laboratorium- en industriële toepassingen
Elke flowmeter bestaat uit een dikwandige glazen flowtube gemonteerd in een frame met witte acryl achterplaat (1/8 "dik). Aluminium flowmeters zijn economisch en goed voor algemeen gebruik met niet-corrosieve gassen en vloeistoffen. Messing Flowmeters zijn zuinig en goed voor gebruik met water. 316 roestvrijstalen flowmeters hebben een uitstekende chemische compatibiliteit.
Selecteer een debietmeter met een klep met hoge resolutie voor superieure debietregeling - ideaal voor toepassingen met een laag debiet of voor elke toepassing waarbij u een nauwkeurige debietregeling nodig heeft. Alle debietmeters worden geleverd met correlatiegegevensbladen voor water en lucht bij standaardtemperatuur en -druk (STP). We kunnen ook kalibratiegegevens leveren voor zuurstof, stikstof, waterstof, helium, CO2, argon, andere vloeistoffen en gassen, en voor andere omstandigheden dan STP — bel onze toepassingsspecialisten voor meer informatie.
- Maximale stroomsnelheid:2040 ml/min
- Nauwkeurigheid:±2% full-scale
- Max. druk:200 psi
- Omschrijving:65-mm Correlated Flowmeter, w/ valve, 316 SS, 2040 ml/min air
- Seq:33
- Environmentally Preferable:
- Model:03218-21
- Float material:Glass
- Flow Tube material:Borosilicate glass
- Max. air flow rate:2040 ml/min
- Max. argon flow rate:1784 ml/min
- Max. CO₂ flow rate:1794 ml/min
- Max. H₂ flow rate:6359 ml/min
- Max. helium flow rate:3470 ml/min
- Max. N₂ flow rate:2091 ml/min
- Max. O₂ flow rate:1928 ml/min
- Max. water flow rate:39,7 ml/min
- O-Ring material:Viton®
- Max. bedrijfstemperatuur:121 °C (250 °F)
- Reproduceerbaarheid:±0,25%
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Housing material:316 stainless steel
- Fitting material:316 stainless steel
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:Yes
- Valve material:316 SS