Masterflex® Variable-Area Flowmeter with High-Res Valve, Correlated Reading, Aluminum Housing and PTFE Fittings, 150-mm Scale; 3079 mL/min Air
Catalogus # MFLX03217-73
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Offer geschiktheid niet op voor precisie.
- Gecorreleerde debietmeters hebben een generieke schaal - referentiestroomkrommen gekalibreerd voor een verscheidenheid aan media, temperaturen en drukken om het debiet te krijgen│Gebruik met een verscheidenheid aan media voor laboratorium- en industriële toepassingen
Aluminium is economisch en goed voor algemeen gebruik met niet-corrosieve gassen en vloeistoffen. Messing is zuinig en goed te gebruiken met water. Roestvrij staal is bestand tegen hogere temperaturen en druk en heeft een uitstekende chemische compatibiliteit. Meters met kleppen hebben kleppen aan de onderkant/inlaat, meestal gebruikt voor overdruk met vloeistoffen en gassen. De klep kan opnieuw worden geconfigureerd om bovenaan/uitlaat te worden gemonteerd, vaak voor vacuümtoepassingen. Alle gecorreleerde debietmeters worden geleverd met gegevensbladen voor water en lucht bij standaard temperatuur en druk (STP).
- Maximale stroomsnelheid:3079 ml/min
- Nauwkeurigheid:±2% full-scale
- Max. druk:100 psi
- Omschrijving:Variable-Area Flowmeter with High-Res Valve, Correlated Reading, Aluminum Housing and PTFE Fittings, 150-mm Scale; 3079 ml/min Air
- Seq:10
- Environmentally Preferable:
- Model:03217-73
- Float material:Sapphire
- Flow Tube material:Borosilicate glass
- Max. air flow rate:3079 ml/min
- Max. argon flow rate:2620 ml/min
- Max. CO₂ flow rate:2605 ml/min
- Max. H₂ flow rate:10455 ml/min
- Max. helium flow rate:6458 ml/min
- Max. N₂ flow rate:3142 ml/min
- Max. O₂ flow rate:2860 ml/min
- Max. water flow rate:77,8 ml/min
- O-Ring material:PTFE
- Max. bedrijfstemperatuur:65 °C (150 °F)
- Reproduceerbaarheid:±0,25%
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Housing material:PTFE
- Fitting material:PTFE and Kel-F®
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:Yes
- Valve material:PTFE and Kel-F®
Frequently Bought Together