Masterflex® Variable-Area Flowmeter with High-Res Valve, Correlated Reading, Aluminum Housing and PTFE Fittings, 150-mm Scale; 140 mL/min Air
MFLX03217-62
Offer geschiktheid niet op voor precisie.
- Gecorreleerde debietmeters hebben een generieke schaal - referentiestroomkrommen gekalibreerd voor een verscheidenheid aan media, temperaturen en drukken om het debiet te krijgen│Gebruik met een verscheidenheid aan media voor laboratorium- en industriële toepassingen
Aluminium is economisch en goed voor algemeen gebruik met niet-corrosieve gassen en vloeistoffen. Messing is zuinig en goed te gebruiken met water. Roestvrij staal is bestand tegen hogere temperaturen en druk en heeft een uitstekende chemische compatibiliteit. Meters met kleppen hebben kleppen aan de onderkant/inlaat, meestal gebruikt voor overdruk met vloeistoffen en gassen. De klep kan opnieuw worden geconfigureerd om bovenaan/uitlaat te worden gemonteerd, vaak voor vacuümtoepassingen. Alle gecorreleerde debietmeters worden geleverd met gegevensbladen voor water en lucht bij standaard temperatuur en druk (STP).
- Maximale stroomsnelheid:140 ml/min
- Nauwkeurigheid:±2% full-scale
- Max. druk:100 psi
- Omschrijving:Variable-Area Flowmeter with High-Res Valve, Correlated Reading, Aluminum Housing and PTFE Fittings, 150-mm Scale; 140 ml/min Air
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Model:03217-62
- Float material:Sapphire
- Flow Tube material:Borosilicate glass
- Max. air flow rate:140 ml/min
- Max. argon flow rate:157 ml/min
- Max. CO₂ flow rate:110,9 ml/min
- Max. H₂ flow rate:322 ml/min
- Max. helium flow rate:142 ml/min
- Max. N₂ flow rate:139 ml/min
- Max. O₂ flow rate:121 ml/min
- Max. water flow rate:1,92 ml/min
- O-Ring material:PTFE
- Max. bedrijfstemperatuur:65 °C (150 °F)
- Reproduceerbaarheid:±0,25%
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Housing material:PTFE
- Fitting material:PTFE and Kel-F®
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:Yes
- Valve material:PTFE and Kel-F®
Frequently Bought Together