Over dit artikel
Ontworpen voor zeer zuivere toepassingen met flexibiliteit voor een breed scala aan gassen.
- Gecorreleerde debietmeters hebben een generieke schaal - referentiestroomkrommen gekalibreerd voor een verscheidenheid aan media, temperaturen en drukken om het debiet te krijgen│Gebruik met een verscheidenheid aan media voor laboratorium- en industriële toepassingen
De vervanging van metalen fittingen door PTFE elimineert een potentiële verontreinigingsbron voor zeer zuivere toepassingen. De glazen buis maakt gebruik van een gefuseerde keramische schaal voor een nauwkeurige, permanente meetgids. Bovendien levert een verticaal-tangentiële locatorlijn metingen met haarlijnnauwkeurigheid. Een verdere verbetering van de leesbaarheid is een frontschild dat de schaal 16% vergroot. Een frame van geanodiseerd aluminium beschermt de dikwandige glazen meetbuis; een witte acryl achterplaat beschermt en verbetert het zicht in het beschermende frame.
Selecteer een debietmeter met een klep voor debietregeling. De standaardklep is geschikt waar meten met hoge resolutie niet essentieel is. De uiterst nauwkeurige klep is voorzien van een fijn afstelbare "niet-stijgende spindel" met 16 slagen om het gewenste debiet nauwkeuriger in te stellen.
Alle debietmeters worden geleverd met correlatiegegevensbladen voor water en tal van gassen (hieronder vermeld) bij standaardtemperatuur en -druk (STP).
- Nauwkeurigheid:±2% full-scale
- Omschrijving:65 mm Correlated PTFE Flowmeter, Valved, Sapphire, 052-01
- Seq:09
- Environmentally Preferable:
- Model:03216-70
- Float material:Sapphire
- Flow Tube material:Borosilicate glass
- O-Ring material:PTFE
- Max. bedrijfstemperatuur:65 °C (150 °F)
- Reproduceerbaarheid:±0,25%
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Housing material:PTFE
- Fitting material:PTFE and Kel-F®
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve material:PTFE and Kel-F®