Lees gemakkelijker met 16% vergroting van de schaal.
- Gecorreleerde debietmeters hebben een generieke schaal - referentiestroomkrommen gekalibreerd voor een verscheidenheid aan media, temperaturen en drukken om het debiet te krijgen│Gebruik met een verscheidenheid aan media voor laboratorium- en industriële toepassingen
Elke flowmeter bestaat uit een dikwandige glazen flowtube gemonteerd in een frame met witte acryl achterplaat (1/8 "dik). Aluminium flowmeters zijn economisch en goed voor algemeen gebruik met niet-corrosieve gassen en vloeistoffen. Messing Flowmeters zijn zuinig en goed voor gebruik met water. 316 roestvrijstalen flowmeters hebben een uitstekende chemische compatibiliteit.
Selecteer een debietmeter met een klep met hoge resolutie voor superieure debietregeling - ideaal voor toepassingen met een laag debiet of voor elke toepassing waarbij u een nauwkeurige debietregeling nodig heeft. Alle debietmeters worden geleverd met correlatiegegevensbladen voor water en lucht bij standaardtemperatuur en -druk (STP). We kunnen ook kalibratiegegevens leveren voor zuurstof, stikstof, waterstof, helium, CO2, argon, andere vloeistoffen en gassen, en voor andere omstandigheden dan STP — bel onze toepassingsspecialisten voor meer informatie.
- Maximale stroomsnelheid:992 ml/min
- Nauwkeurigheid:±2% full-scale
- Max. druk:200 psi
- Omschrijving:65-mm Correlated Flowmeter, w/ valve, aluminum, 992 ml/min air
- Seq:09
- Environmentally Preferable:
- Model:03216-15
- Float material:Glass
- Flow Tube material:Borosilicate glass
- Max. air flow rate:992 ml/min
- Max. argon flow rate:829 ml/min
- Max. CO₂ flow rate:883 ml/min
- Max. H₂ flow rate:3218 ml/min
- Max. helium flow rate:1903 ml/min
- Max. N₂ flow rate:1015 ml/min
- Max. O₂ flow rate:970 ml/min
- Max. water flow rate:20,5 ml/min
- O-Ring material:Buna-N
- Max. bedrijfstemperatuur:121 °C (250 °F)
- Reproduceerbaarheid:±0,25%
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Housing material:Aluminium
- Fitting material:Aluminum
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:Yes
- Valve material:Aluminum