Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, Peroxide-Cured Silicone, 1.85 mm ID; 50 ft
Catalog # MFLX07625-40
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
About this item
Verminder het risico op vastzittende deeltjes met een glad binnenoppervlak.
- Slangen ondergaan robuuste tests om optimale prestaties / levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Tubing Inner Diameter: 1.85 mm
Toepassingen: Veeleisende farmaceutische, biotechnologische, ruimtevaart- en voedsel- en dranktoepassingen onder hoge druk.
Opmerking: Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Buis int.Ø:1,85 mm (0,073")
- Max. druk:1,75 bar (25,3 psi)
- Maximumtemperatuur:230 °C (446 °F)
- Pump series:C/L
- Omschrijving:Extension Tubing, peroxide-cured silicone, 1,85 mm ID, 50 ft/pk
- Environmentally Preferable:
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperatuur:–50 °C (–58 °F)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide
- Slangmateriaal:Peroxide-cured silicone
- VPE:50 Feet
- C/L Masterflex slangmaat:40
- Hose barb size:0,073"
Frequently Bought Together