ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 3-Stop, Peroxide-Cured Silicone 1.02 mm ID; 6/PK
Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 3-Stop, Peroxide-Cured Silicone 1.02 mm ID; 6/PK
Catalogus # MFLX07624-28
Leverancier:  Avantor Fluid Handling
undefined
Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 3-Stop, Peroxide-Cured Silicone 1.02 mm ID; 6/PK
Catalogus # MFLX07624-28
Leverancier:  Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Ontworpen voor een optimale werking in uw Ismatec-pompen.
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
Om uw Ismatec®-pompsysteem compleet te maken, bestelt u driestops kleurgecodeerde slangen en verlengslangen. Tubing is er in verschillende formuleringen voor bijna elke pomptoepassing.
Drie vooraf bevestigde slangstops geven u twee secties - wanneer een sectie van de slang moe wordt, is een nieuwe sectie klaar voor gebruik. De stops op de driestopslang zijn kleurgecodeerd volgens de slang-ID. Gebruik driestopslangen met een van de Ismatec® minicartridgepompen en pompkoppen. Minicartridges zijn bestand tegen drukken tot 22 psi.
De met peroxide uitgeharde siliconenslang heeft een ultragladde binnenboring, uitstekende biocompatibiliteit voor gevoelige toepassingen, niet-cytotoxisch, niet-pyrogeen en niet-hemolytisch, lage eiwitbinding, smeltlasbaar, hechtbaar, steriel lasbaar en op maat vormbaar voor assemblages. Het is ideaal voor farmaceutische, biotech- en algemene laboratoriumtoepassingen, waaronder steriel vullen en verwerken, celoogst- en mediaprocessystemen, filtratie, fermentatie, transport van cel- en weefselkweek. Het heeft een helder uiterlijk, heeft een temperatuurbereik van -66 tot 135 °C en heeft een pomplevensduur van ongeveer 1000 uur bij 100 tpm.
De totale lengte van met peroxide uitgeharde siliconen stopslangen uit de 07624-serie is 16" (406 mm). De oude Ismatec®-stopslang was 400 mm lang.
Bestel verlengslangen onder "Toebehoren". Neem voor technische hulp bij het selecteren van slangformuleringen en -maten contact op met onze toepassingsspecialisten.
  • Buis int.Ø:
    1,02 mm
  • Omschrijving:
    Pump Tubing, 3-Stop, Peroxide-Cured Silicone 1,02 mm ID; 6/PK
  • Lengte:
    406 mm
  • Seq:
    05
  • Environmentally Preferable:
  • Model:
    07624-28
  • Regulatory approvals:
    3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • Tubes per pack:
    6
  • Garantie:
    1 year
  • Series:
    Similar to SC0109
  • Slangmateriaal:
    Peroxide-cured silicone
  • VPE:
    6
  • Kleurgecodeerde stoppen:
    White/White
Frequently Bought Together