Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 2-Stop, Peroxide-Cured Silicone, 2.79 mm ID; 6/PK
Catalogus # MFLX07616-48
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Lange levensduur - uitstekende weerstand tegen vermoeidheid door buigzaamheid!
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
Verschijning: Ondoorzichtig
Temperatuur: -70 tot 52 °C
Levensduur bij 100 tpm: 1000 uur
De eerste van een reeks verlengslangopties met twee stops staat hieronder onder Accessoires. Bekijk al onze formuleringen voor verlengslangen met twee stops of neem contact op met onze toepassingsspecialisten voor persoonlijke assistentie.
- Buis int.Ø:2,79 mm
- Omschrijving:Pump Tubing, 2-Stop, Peroxide-Cured Silicone, 2,79 mm ID; 6/PK
- Lengte:406 mm
- Seq:15
- Environmentally Preferable:
- Model:07616-48
- Regulatory approvals:3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Tubes per pack:6
- Garantie:1 year
- Series:Similar to SC0105
- Slangmateriaal:Peroxide-cured silicone
- VPE:6
- Kleurgecodeerde stoppen:Purple/White
Frequently Bought Together