ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 3-Stop, Viton®, 1.42 mm ID; 12/PK
Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 3-Stop, Viton®, 1.42 mm ID; 12/PK
Catalogus # MFLX97629-34
Leverancier:  Avantor Fluid Handling
undefined
Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 3-Stop, Viton®, 1.42 mm ID; 12/PK
Catalogus # MFLX97629-34
Leverancier:  Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Ontworpen voor een optimale werking in uw Ismatec-pompen.
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
  • Perfect voor voedsel- en laboratoriumtoepassingen waar FDA-conformiteit vereist is
  • Uitstekende chemische compatibiliteit
Om uw Ismatec®-pompsysteem compleet te maken, bestelt u driestops kleurgecodeerde slangen en verlengslangen. Tubing is er in verschillende formuleringen voor bijna elke pomptoepassing.
Drie vooraf bevestigde slangstops geven u twee secties - wanneer een sectie van de slang moe wordt, is een nieuwe sectie klaar voor gebruik. De stops op de driestopslang zijn kleurgecodeerd volgens de slang-ID. Gebruik driestopslangen met een van de Ismatec® minicartridgepompen en pompkoppen. Minicartridges zijn bestand tegen drukken tot 22 psi.
FDA-conforme Viton®-slangen hebben een ultragladde binnenboring, uitstekende biocompatibiliteit voor gevoelige toepassingen, niet-cytotoxische, niet-pyrogene en niet-hemolytische, lage eiwitbinding. Heat-sealbaar, hechtbaar, steriel lasbaar en op maat vormbaar voor assemblages. Deze formulering is ideaal voor farmaceutische, biotech- en algemene laboratoriumtoepassingen, waaronder steriel vullen en verwerken, celoogst- en mediaprocessystemen, filtratie, fermentatie, transport van cel- en weefselkweek. Deze slang heeft een ondoorzichtig zwart uiterlijk, heeft een temperatuurbereik van -66 tot 135 °C en biedt een levensduur van de slang van ongeveer 1000 uur bij 100 tpm.
De totale lengte van de stopslang uit de Viton® 97629-serie is 12" (304 mm). De oude Ismatec®-stopslang was 180 mm lang.
Bestel verlengslangen onder 'Toebehoren'. Neem voor technische hulp bij het selecteren van slangformuleringen en -maten contact op met onze toepassingsspecialisten.
  • Buis int.Ø:
    1,42 mm
  • Omschrijving:
    Pump Tubing, 3-Stop, FDA-Compliant, 1,42 mm ID; 12/PK
  • Lengte:
    400 mm
  • Seq:
    08
  • Environmentally Preferable:
  • Model:
    97629-34
  • Regulatory approvals:
    ADCF;FDA
  • Tubes per pack:
    12
  • Series:
    Similar to SC0262
  • Slangmateriaal:
    Viton® FDA-compliant
  • VPE:
    12
  • Kleurgecodeerde stoppen:
    Yellow/yellow
Frequently Bought Together