Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 2-Stop, Viton®, 1.42 mm ID; 12/PK
Catalogus # MFLX97628-34
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Ontworpen voor een optimale werking in uw Ismatec-pompen.
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
Toepassingen: Zuur- en oplosmiddeloverdracht; werk op hoge temperatuur
Eigenschappen: Ondoorzichtig zwart
Hars certificering: Tubing is vervaardigd volgens GMP
Temperatuurbereik: –8 to 400 °F (–13 to 204 °C)
Steriliteit: Bij 480 °F (249 °C) gedurende 16 uur in een circulerende heteluchtoven
De totale lengte van de stopslang uit de Viton® 97628-serie is 12" (304 mm). De oude Ismatec®-stopslang was 180 mm lang.
Bestel verlengslangen onder "Toebehoren". Neem voor technische hulp bij het selecteren van slangformuleringen en -maten contact op met onze toepassingsspecialisten.
- Buis int.Ø:1,42 mm
- Omschrijving:Pump Tubing, 2-Stop, Viton®, 1,42 mm ID; 12/PK
- Lengte:304,8 mm
- Seq:12
- Environmentally Preferable:
- Model:97628-34
- Regulatory approvals:ADCF;FDA
- Tubes per pack:12
- Series:Similar to SC0139
- Slangmateriaal:Viton® FDA-compliant
- VPE:12
- Kleurgecodeerde stoppen:Yellow/yellow
Frequently Bought Together