Een tot vijf keer langere levensduur en minder spallatie zorgen voor verbeterde consistentie in de loop van de tijd.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
Kies onze BioPharm Plus siliconen platina uitgeharde slangen voor zuiverheid, flexibiliteit en een langere levensduur van de slangen. Een langere levensduur van de slangen betekent minder slangwissels en minder onderhoud. Deze slang is ideaal voor farmaceutische en biotechnologische toepassingen en voldoet aan de sanitaire normen USP klasse VI, 3A en voldoet aan de FDA.
Het ultragladde binnenoppervlak minimaliseert het vasthouden van deeltjes en er zijn geen uitloogbare additieven of weekmakers die smaak of verontreiniging veroorzaken. Slangen kunnen worden gesteriliseerd door autoclaaf, gammastraling of ethyleenoxide.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
Change Notice CCN-2023-173 covers all products shipped after Jan 1st 2024.
- Maximale stroomsnelheid:13000 ml/min
- Buis int.Ø:12,70 mm (0,500")
- Max. druk:1,4 bar (20 psi)
- Maximumtemperatuur:232 °C (250 °F)
- Pump series:I/P
- Omschrijving:I/P® Precision Pump Tubing, BioPharm Plus Platinum-Cured Silicone, I/P 82; 25 ft
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Model:96440-82
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (450 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–74 °F)
- Regulatory approvals:3A;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:7 m (23 ft.)
- Min. temperatuur:–60 °C (–75 °F)
- Max. vacuüm:510 mm Hg (20" Hg)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Garantie:Out of box
- Slangmateriaal:BioPharm Plus platinum-cured silicone
- VPE:25 Feet
- Hose barb size:0,5"
- I/P Masterflex tubing size:82