About this item
Zorgt voor een langere levensduur dan andere formuleringen van platina- en peroxide-siliconenslangen.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Unieke verpakkingsopties omvatten pakketten, kisten en spoelen voor klantvriendelijke bestelling en levering
- Overtreft de sanitaire normen USP klasse VI en 3A; is ook FDA-conform
- Vervaardigd volgens Good Manufacturing Practices (GMP)
- Ideaal voor farmaceutische, voedingsmiddelen-/drank- en laboratoriumtoepassingen
- Tubing Size: L/S 13
Toepassingen: Farmaceutische, biotechnologische, peristaltische pompen en voedseltoepassingen
Eigenschappen: Uitstekende hittebestendigheid, lage compressieset, geurloos, niet-toxisch, doorschijnend
Kies onze BioPharm Plus Silicone (Platinum-Cured) slang voor zuiverheid, flexibiliteit en een langere levensduur van de slang. Deze slang is ideaal voor farmaceutische en biotechnologische toepassingen en overtreft de sanitaire normen USP klasse VI, 3A en voldoet aan de FDA.
Kies op basis van uw toepassingsbehoeften Precisieslangen of High-Performance precisieslangen. High-Performance precisieslangen hebben een dikkere wand die de drukopwekking van de zuigkracht en de mogelijkheid om stroperige vloeistoffen te verpompen verbetert. BioPharm Plus siliconenslangen (platina uitgehard) hebben een werktemperatuurbereik van –75 tot 450 °F (–60 tot 232 °C). Slangen kunnen worden gesteriliseerd door autoclaaf, gammastraling of ethyleenoxide.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
Change Notice CCN-2023-173 covers all products shipped after Jan 1st 2024.
- Maximale stroomsnelheid:36 ml/min
- Buis int.Ø:0,80 mm (0,031")
- Max. druk:2,7 bar (40 psi)
- Maximumtemperatuur:232 °C (450 °F)
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S® Precision Pump Tubing, BioPharm Plus Platinum-Cured Silicone, L/S 13; 25 ft
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:96440-13
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:3A;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperatuur:–60 °C (–75 °F)
- Max. vacuüm:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Garantie:Out of box
- Slangmateriaal:BioPharm Plus platinum-cured silicone
- VPE:25 Feet
- Hose barb size:0,0625"
- L/S Masterflex tubing size:13