Masterflex® L/S® High-Performance Precision Pump Tubing, BioPharm Platinum-Cured Silicone, L/S 35; 25 ft
MFLX96420-35
CE certificate
Ultraglad binnenoppervlak minimaliseert het invangen van deeltjes.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Unieke verpakkingsopties omvatten pakketten, kisten en spoelen voor klantvriendelijke bestelling en levering
Toepassingen: Farmaceutische, cosmetische, onderzoeks- en auto-analysetoepassingen
Eigenschappen: Ultraglad, minimaliseert bacteriegroei, goed voor milde tot medium geconcentreerde basen, zouten en alcoholen; geurloos, smaakloos, niet giftig, transparant
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:2600 ml/min
- Buis int.Ø:7,90 mm (0,311")
- Max. druk:1,03 bar (15 psi)
- Maximumtemperatuur:232 °C (450 °F)
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S® High-Performance Precision Pump Tubing, BioPharm Platinum-Cured Silicone, L/S 35; 25 ft
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Model:96420-35
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:3A;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperatuur:–60 °C (–75 °F)
- Max. vacuüm:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Slangmateriaal:BioPharm platinum-cured silicone
- VPE:25 Feet
- Hose barb size:0,375"
- L/S Masterflex tubing size:35
Frequently Bought Together