Masterflex® L/S® Precision Pump Tubing, Peroxide-Cured Silicone, L/S 13; 25 ft
MFLX96400-13
CE certificate
Uitstekende biocompatibiliteit voor een breed scala aan toepassingen.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Unieke verpakkingsopties omvatten pakketten, kisten en spoelen voor klantvriendelijke bestelling en levering
- Groter fysiek compressievermogen
Toepassingen: Farmaceutische, biotech, peristaltische pompen en voedseltoepassingen
Eigenschappen: Uitstekende hittebestendigheid, lage compressieset, geurloos, niet-toxisch, doorschijnend
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:36 ml/min
- Buis int.Ø:0,80 mm (0,031")
- Max. druk:2,7 bar (40 psi)
- Maximumtemperatuur:230 °C (446 °F)
- Pump series:L/S
- Omschrijving:Peroxide-cured silicone tubing, L/S 13, 25 ft.
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:96400-13
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperatuur:–50 °C (–58 °F)
- Max. vacuüm:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide
- Slangmateriaal:Peroxide-cured silicone
- VPE:25 Feet
- Hose barb size:0,0625"
- L/S Masterflex tubing size:13
Frequently Bought Together