Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, Solva™ Solvent/Hydrocarbon, 1.14 mm ID; 50 ft
Catalog # MFLX95712-30
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Specifiek ontworpen voor gebruik met koolwaterstoffen, aardolieproducten en destillaten.
- Slangen ondergaan robuuste tests om optimale prestaties / levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Bestand tegen de meeste koolwaterstoffen, brosheid en zwelling
Bestand tegen ozon en UV-licht — barst, zwelt of verhardt niet.
Doorschijnende gele kleur
Statisch temperatuurbereik: -37 tot 74 °C (-35 tot 165 °F)
Dynamisch temperatuurbereik: 0 tot 40 °C (32 tot 104 °F)
De totale lengte van de verlengslang voor oplosmiddel/koolwaterstof is 15 m (50 voet). De oude Ismatec®-verlengslang was 3 m lang.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:17,1 ml/min
- Buis ext.Ø:2,84 mm (0,111")
- Buis int.Ø:1,14 mm (0,045")
- Max. druk:1,75 bar (25,3 psi)
- Maximumtemperatuur:74 °C (165 °F)
- Pump series:C/L
- Omschrijving:Pump Tubing, Solva™ Solvent/Hydrocarbon, 1,14 mm ID; 50 ft
- Environmentally Preferable:
- Length per pack:15,24 m (50 ft.)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;Non-DEHP;RoHS
- Sterilisation method autoclave:No
- Sterilisation method EtO:No
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperatuur:–37 °C (–35 °F)
- Sterilisatie:None
- Slangmateriaal:Solva™
- VPE:50 Feet
- C/L Masterflex slangmaat:30
- Hose barb size:0,045"
Frequently Bought Together