Over dit artikel
Ontworpen voor een optimale werking in uw Ismatec-pompen.
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Soepele en sterke slangen met een hoge pomplevensduur
- Pthalaatvrij, PVC van USP-klasse VI
Two-Stop PVC kleurgecodeerde autoanalyseslang voor Ismatec®-pompen is USP Klasse VI-slang die ftalaatvrij is. Het heeft een lange pomplevensduur en vertoont een breed scala aan zuur- en chemische weerstand, waardoor het een ideale keuze is voor de farmaceutische industrie. Weekmaker is zeer stevig in het materiaal gebonden, waardoor wordt voorkomen dat chemische componenten in het medium dat wordt getransporteerd uitlogen, waardoor de steriliteit behouden blijft. De slang is transparant, waardoor visuele observatie van de inhoud van de slang mogelijk is. Het biedt ook een zeer lage gasdoorlaatbaarheid en is bestand tegen inhoud onder hoge druk.
Tubing wordt ook wel TAAT/microbore en autoanalyse genoemd.
De totale lengte van Lab PVC 95663-serie stopslangen is 16" (406 mm). De oude Ismatec®-stopslang was 400 mm lang.
Bestel verlengslangen onder "Toebehoren". Neem voor technische hulp bij het selecteren van slangformuleringen en -maten contact op met onze toepassingsspecialisten.
- Buis int.Ø:1,52 mm
- Omschrijving:Pump Tubing, 2-Stop, Puri-Clear™ LL, 1,52 mm ID; 12/PK
- Lengte:406 mm
- Seq:14
- Environmentally Preferable:
- Model:95663-36
- Regulatory approvals:ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
- Tubes per pack:12
- Series:Similar to SC0017-AI
- Slangmateriaal:Puri-Clear™ LL
- VPE:12
- Kleurgecodeerde stoppen:Yellow/Blue