Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 2-Stop, Solva™, 0.64 mm ID; 12/PK
MFLX95606-22
Ontworpen voor een optimale werking in uw Ismatec-pompen.
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Ideaal voor chromatografietoepassingen en voor de overdracht van brandstoffen, destillaten, smeermiddelen en op glycol gebaseerde koelvloeistoffen
- Bestand tegen ozon en UV-licht; bestand tegen barsten, zwelling en verharding
- Verschijning: Geel, doorschijnend
- Temperatuur: -30 tot 85 °C
De totale lengte van de stopslang uit de Solva 95606-serie is 16" (406 mm). De oude Ismatec®-stopslang was 400 mm lang. Bestel verlengslangen onder "Toebehoren". Neem voor technische hulp bij het selecteren van slangformuleringen en -maten contact op met onze toepassingsspecialisten.
- Buis int.Ø:0,64 mm
- Omschrijving:Pump Tubing, 2-Stop, Solva™, 0,64 mm ID; 12/PK
- Lengte:455 mm
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Model:95606-22
- Regulatory approvals:ADCF;Non-DEHP;RoHS
- Tubes per pack:12
- Series:Similar to SC0159
- Slangmateriaal:Solva™
- VPE:12
- Kleurgecodeerde stoppen:Orange/White
Frequently Bought Together