ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 3-Stop, Solva™, 1.52 mm ID; 12/PK
  MFLX95605-36
undefined
Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 3-Stop, Solva™, 1.52 mm ID; 12/PK
  MFLX95605-36
Ontworpen voor een optimale werking in uw Ismatec-pompen.
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
Om uw Ismatec®-pompsysteem compleet te maken, bestelt u driestops kleurgecodeerde slangen en verlengslangen. Tubing is er in verschillende formuleringen voor bijna elke pomptoepassing.
Drie vooraf bevestigde slangstops geven u twee secties - wanneer een sectie van de slang moe wordt, is een nieuwe sectie klaar voor gebruik. De stops op de driestopslang zijn kleurgecodeerd volgens de slang-ID. Gebruik driestopslangen met een van de Ismatec® minicartridgepompen en pompkoppen. Minicartridges zijn bestand tegen drukken tot 22 psi.
De PVC-slang met oplosmiddel/koolwaterstof is bestand tegen ozon en UV-licht, bestand tegen barsten, zwelling en verharding. Het is ideaal voor chromatografietoepassingen en voor de overdracht van brandstoffen, destillaten, smeermiddelen en op glycol gebaseerde koelvloeistoffen. Het heeft een geel, doorschijnend uiterlijk, heeft een temperatuurbereik van -30 tot 85 °C en heeft een pomplevensduur van ongeveer 1000 uur bij 100 tpm.
De totale lengte van de PVC Solvent/Hydrocarbon stopslang uit de 95605-serie is 16" (406 mm). De oude Ismatec®-stopslang was 400 mm lang.
Bestel verlengslangen onder "Toebehoren". Neem voor technische hulp bij het selecteren van slangformuleringen en -maten contact op met onze toepassingsspecialisten.
  • Buis int.Ø:
    1,52 mm
  • Omschrijving:
    Pump Tubing, 3-Stop, Solva™, 1,52 mm ID; 12/PK
  • Lengte:
    455 mm
  • Seq:
    12
  • Environmentally Preferable:
  • Model:
    95605-36
  • Regulatory approvals:
    ADCF;Non-DEHP;RoHS
  • Tubes per pack:
    12
  • Series:
    Similar to SC0296
  • Slangmateriaal:
    Solva™
  • VPE:
    12
  • Kleurgecodeerde stoppen:
    Yellow/Blue
Frequently Bought Together