Masterflex® Ismatec® Microbore Pump Tubing, Platinum-Cured Silicone, 2.06 mm ID; 50 ft
Catalogus # MFLX95590-42
Leverancier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Over dit artikel
Glad oppervlak en lage eiwitbindingsniveaus.
- Slangen ondergaan robuuste tests om optimale prestaties / levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
Gebruik met platina uitgeharde siliconenslangen voor toepassingen met een hoge zuiverheid waarbij ontgassing van het peroxideproduct niet is toegestaan.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:45 ml/min
- Buis ext.Ø:3,76 mm (0,147")
- Buis int.Ø:2,06 mm (0,081")
- Max. druk:1,75 bar (25,3 psi)
- Maximumtemperatuur:230 °C (446 °F)
- Pump series:C/L
- Omschrijving:Microbore Pump Tubing, Platinum-Cured Silicone, 2,06 mm ID; 50 ft
- Environmentally Preferable:
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Min. temperatuur:–50 °C (–58 °F)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Slangmateriaal:Platina-uitgeharde siliconen
- VPE:50 Feet
- C/L Masterflex slangmaat:42
- Hose barb size:0,081"
Frequently Bought Together