Masterflex® Fitting, Polypropylene, Straight, Sanitary Clamp Concentric Reducer, 1" x 3/4"
Catalogus # MFLX31805-05
Leverancier: Avantor Fluid Handling
3A Sanitary approval
CE certificate
Over dit artikel
Handhaaf de hygiënische omstandigheden in uw processen terwijl u de diameter verkleint.
- Ideaal voor algemene toepassingen en toepassingen voor eenmalig gebruik, om slangen met de rest van het systeem te verbinden
- Bepaal welk connectortype nodig is voor uw toepassing door contact op te nemen met gratis technische ondersteuning voor toepassingen*
- Wereldmarktleider in een reeks materialen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Op maat gemaakte configuratieoplossingen voor eenmalig gebruik om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad: de meeste materialen en configuraties kunnen dezelfde dag nog worden verzonden
- Unieke verpakkingsopties omvatten individuen, pakketten en kits voor klantvriendelijke bestelling en levering
- Voldoen aan USP Klasse VI voor farmaceutisch gebruik en FDA-, USDA- en 3A-normen voor contact met levensmiddelen
- Alle fittingen zijn compatibel met Tri-Clamp® fittingen
- Uitstekende chemische weerstand; laag uitloogbare eigenschappen
- Connection Type: 1" x 3/4"
Tri-Clamp® concentrische verloopstukken nemen in diameter af naar het midden en vormen zo een conische cilinder. Hoewel beide materialen kunnen worden geautoclaveerd, verdraagt PVDF beter hoge temperaturen dan PP en zal het consistenter presteren na herhaaldelijk autoclaveren. Klemmen en pakkingen die nodig zijn voor een compleet systeem worden apart verkocht.
- Verbindingstype:Sanitary Concentric Reducer
- Flow pattern:Straight
- Sanitary clamp size (Port 1):1"
- Sanitary clamp size (Port 2):¾"
- Maximumtemperatuur:82 °C (180 °F)
- Omschrijving:Fitting, Polypropylene, Straight, Sanitary Clamp Concentric Reducer, 1" x ¾"
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:31805-05
- Chemical resistance:Very good
- Min. temperatuur:–9 °C (15 °F)
- Sterilisatie:Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Max. werkdruk:125 psi
- VPE:1
- Fitting material:Polypropylene
- Sanitary gasket size:1"
Frequently Bought Together