Over dit artikel
Kleurgecodeerde knoppen voor eenvoudige identificatie.
- Kies uit 4 kleuropties voor hoge zichtbaarheid
- Lichtgewicht ontwerp belast uw systeem minder
- Partij- en batchtraceerbaarheid is ideaal voor meer veiligheid en nalevingsveiligheid
- Compatibel met ASME-BPE en BPSA standaard niet-metalen en roestvrijstalen flenshulzen
- Connection Type: 3" sanitary clamp with white knob
- Clamp can withstand up to 120 psi
Deze wegwerpbare Tri-Clamp® sanitaire klemmen zijn gemaakt van glasvezelversterkt nylon en zijn perfect voor transferlijnen voor eenmalig gebruik in biofarmaceutische markten, plus een breed scala aan vloeistoftransfersystemen. Het nylon materiaal voldoet aan USP Klasse VI en FDA-conformiteit en is partij- en batchtraceerbaar voor de strengste nalevingsvoorschriften. Het ontwerp met beperkte slip past zich automatisch aan voor een uitgebalanceerde contactdruk, waardoor deze klemmen ideaal zijn voor het vastzetten van uw vloeistofoverdrachtsysteem zonder de procesleidingen te beschadigen.
Deze klemmen zijn extra duurzaam en flexibel, omdat ze herhaaldelijk gedurende 5 minuten bij 134 °C in de autoclaaf kunnen worden geautoclaveerd en bestand zijn tegen gammastraling tot 40 kGy.
- Verbindingstype:Sanitary Clamp
- Flow pattern:Straight
- Sanitary clamp size (Port 1):3"
- Omschrijving:Fitting, Nylon, Sanitary Clamp with White Knob; 3"
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Model:31201-46
- Sterilisatie:Gamma Irradiation, Electron Bean Irradiation, Autoclave, Ethylene Oxide (EtO)
- Max. werkdruk:120 psi
- Garantie:Manufacturer defect
- VPE:1
- Fitting material:Nylon
- Sanitary gasket size:3"