Masterflex® L/S® opgerolde pompslangen, C-Flex®, Avantor®
L/S® Spooled High-Performance Precision Pump Tubing, C-Flex®, L/S 15; 400 ft, 4,80 mm (0,189"), C-Flex®, 15, 0,1875", 1100 ml/min
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Masterflex® L/S® opgerolde pompslangen, C-Flex®, Avantor®
Catalogus # MFLX06427-15
Leverancier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Ga naar:
Product Details & Documents
Combineert biocompatibiliteit van siliconen met chemische weerstand vergelijkbaar met Tygon®.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Unieke verpakkingsopties omvatten pakketten, kisten en spoelen voor klantvriendelijke bestelling en levering
- Zeer lage eiwitbinding
- Smeltlasbaar, lasbaar
- Voordelige slangen
Toepassingen: Algemeen laboratoriumgebruik dat hoge prestaties en een lange levensduur vereist.
Eigenschappen: Uitzonderlijke trek- en scheursterkte, goede biocompatibiliteit, lage gasdoorlaatbaarheid, glad oppervlak, dekkend wit
Pompslangen op spoelen bieden doorlopende lengtes pompslangen op handige, hanteerbare spoelen die gemakkelijk te transporteren zijn en minder opslagruimte nodig hebben dan het equivalente aantal individuele slangspiralen
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
Documents
Specificaties
- Maximale stroomsnelheid:1100 ml/min
- Buis int.Ø:4,80 mm (0,189")
- Omschrijving:L/S® Spooled High-Performance Precision Pump Tubing, C-Flex®, L/S 15; 400 ft
- Seq:03
- Slangmateriaal:C-Flex®
- Hose barb size:0,1875"
- L/S Masterflex tubing size:15
- Regulatory approvals:ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;RoHS;USP
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Maximumtemperatuur:121 °C (250 °F)
- Garantie:Out of box
- Min. temperatuur:–45 °C (–50 °F)
- Cat. No.:MFLX06427-15
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Max. vacuüm:660 mm Hg (26" Hg)
- Pump series:L/S
- Model:06427-15
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Sterilisation method gamma:Yes
- Max. druk:2,7 bar (40 psi)
- Length per pack:121,9 m (400 ft.)
- Sterilisation method autoclave:Yes