Masterflex® B/T® PerfectPosition® Pump Tubing, C-Flex®, B/T 90; 10 ft
Catalog # MFLX06424-90
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
About this item
Zorg voor optimale prestaties van uw Masterflex®-pomp.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Unieke verpakkingsopties omvatten pakketten, kisten en spoelen voor klantvriendelijke bestelling en levering
- Smeltlasbaar en lasbaar
- Goedkoop
- Biocompatibel
- Fysische eigenschappen vergelijkbaar met siliconen met chemische compatibiliteit van Tygon®
Deze slang voldoet aan de vereisten van USP Klasse VI, EP, REACH, RoHS en ADCF. Het is ook smeltlasbaar, lasbaar en economisch voor een breed scala aan pomptoepassingen.
- Maximale stroomsnelheid:42000 ml/min
- Buis int.Ø:19,00 mm (0,748")
- Max. druk:2,4 bar (35 psi)
- Maximumtemperatuur:121 °C (250 °F)
- Pump series:B/T
- Omschrijving:B/T® PerfectPosition® Pump Tubing, C-Flex®, B/T 90; 10 ft
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Model:06424-90
- Length per pack:3 m (10 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperatuur:–45 °C (–50 °F)
- Max. vacuüm:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Slangmateriaal:C-Flex®
- VPE:10 Feet
- B/T Masterflex slangmaat:90
- Hose barb size:0,75"
Frequently Bought Together