Masterflex® I/P® High-Performance Precision Pump Tubing, C-Flex®, I/P 89; 10 ft
Catalog # MFLX06424-89
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
About this item
Behoud flexibiliteit bij extreme temperaturen.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Ultraglad binnenoppervlak resulteert in minder extraheerbare stoffen
Masterflex® C-Flex® High-Performance Precision-pompslangen bieden verbeterde biocompatibiliteit met een langere levensduur van de pomp. Deze slang is niet-pyrogeen, niet-cytotoxisch en niet-hemolytisch en beschermt de zuiverheid van uw vloeistof. C-Flex-slangen zijn smeltlasbaar en lasbaar en zijn ideaal voor biofarmaceutische verwerking en opslag en botanische productie.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:19000 ml/min
- Buis int.Ø:15,88 mm (0,625")
- Max. druk:1,4 bar (20 psi)
- Maximumtemperatuur:121 °C (250 °F)
- Pump series:I/P
- Omschrijving:I/P® High-Performance Precision Pump Tubing, C-Flex®, I/P 89; 10 ft
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Model:06424-89
- Length per pack:3 m (10 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,2 m (27 ft.)
- Min. temperatuur:–45 °C (–50 °F)
- Max. vacuüm:610 mm Hg (24" Hg)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Garantie:Out of box
- Slangmateriaal:C-Flex®
- VPE:10 Feet
- Hose barb size:0,625"
- I/P Masterflex tubing size:89
Frequently Bought Together