Masterflex® I/P® Precision Pump Tubing, C-Flex®, I/P 82; 25 ft
Catalog # MFLX06424-82
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
About this item
Behoud flexibiliteit bij extreme temperaturen.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Ultraglad binnenoppervlak resulteert in minder extraheerbare stoffen
- I/P® 82 tubing has a 1/2” (12.7 mm) inner diameter
- Accepts 1/2” hose barb for tubing connection
Masterflex® C-Flex® Precision-pompslangen bieden verbeterde biocompatibiliteit met een langere pomplevensduur. Deze slang is niet-pyrogeen, niet-cytotoxisch en niet-hemolytisch en beschermt de zuiverheid van uw vloeistof. C-Flex-slangen zijn smeltlasbaar en lasbaar en zijn ideaal voor biofarmaceutische verwerking en opslag en botanische productie.
See 96123-82 for the irradiated version of this tubing.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:13000 ml/min
- Buis int.Ø:12,70 mm (0,500")
- Max. druk:1,4 bar (20 psi)
- Maximumtemperatuur:121 °C (250 °F)
- Pump series:I/P
- Omschrijving:I/P® Precision Pump Tubing, C-Flex®, I/P 82; 25 ft
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Model:06424-82
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:7 m (23 ft.)
- Min. temperatuur:–45 °C (–50 °F)
- Max. vacuüm:510 mm Hg (20" Hg)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Slangmateriaal:C-Flex®
- VPE:25 Feet
- Hose barb size:0,5"
- I/P Masterflex tubing size:82
Frequently Bought Together