Masterflex® L/S® High-Performance Precision Pump Tubing, C-Flex®, L/S 36; 25 ft
Catalog # MFLX06424-36
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
About this item
Combineert biocompatibiliteit van siliconen met chemische weerstand vergelijkbaar met Tygon®.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Unieke verpakkingsopties omvatten pakketten, kisten en spoelen voor klantvriendelijke bestelling en levering
- Zeer lage eiwitbinding
- Smeltlasbaar, lasbaar
- Voordelige slangen
- Tubing Size: L/S 36
Toepassingen: Algemeen laboratoriumgebruik dat hoge prestaties en een lange levensduur vereist
Eigenschappen: Uitzonderlijke trek- en scheursterkte, goede biocompatibiliteit, lage gasdoorlaatbaarheid, glad oppervlak, dekkend wit
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:3400 ml/min
- Buis int.Ø:9,70 mm (0,382")
- Max. druk:1,03 bar (15 psi)
- Maximumtemperatuur:121 °C (250 °F)
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S® High-Performance Precision Pump Tubing, C-Flex®, L/S 36; 25 ft
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Model:06424-36
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,3 m (27 ft.)
- Min. temperatuur:–45 °C (–50 °F)
- Max. vacuüm:610 mm Hg (24" Hg)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Slangmateriaal:C-Flex®
- VPE:25 Feet
- Hose barb size:0,375"
- L/S Masterflex tubing size:36
Frequently Bought Together