Masterflex® L/S® precisiepompslang, C-Flex®, Avantor®
L/S® Precision Pump Tubing, C-Flex®, L/S 16; 25 ft, 3,10 mm (0,122"), C-Flex®, 16, 0,125", 480 ml/min
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Masterflex® L/S® precisiepompslang, C-Flex®, Avantor®
Catalogus # MFLX06424-16
Leverancier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Ga naar:
Product Details & Documents
Combineert biocompatibiliteit van siliconen met chemische weerstand vergelijkbaar met Tygon®.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Unieke verpakkingsopties omvatten pakketten, kisten en spoelen voor klantvriendelijke bestelling en levering
- Zeer lage eiwitbinding
- Smeltlasbaar, lasbaar
- Voordelige slangen
Toepassingen: Algemeen laboratoriumgebruik dat hoge prestaties en een lange levensduur vereist
Eigenschappen: Uitzonderlijke trek- en scheursterkte, goede biocompatibiliteit, lage gasdoorlaatbaarheid, glad oppervlak, dekkend wit
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
Specificaties
- Maximale stroomsnelheid:480 ml/min
- Buis int.Ø:3,10 mm (0,122")
- Omschrijving:L/S® Precision Pump Tubing, C-Flex®, L/S 16; 25 ft
- Seq:03
- Slangmateriaal:C-Flex®
- Hose barb size:0,125"
- L/S Masterflex tubing size:16
- Regulatory approvals:ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;RoHS;USP
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Maximumtemperatuur:121 °C (250 °F)
- Min. temperatuur:–45 °C (–50 °F)
- Cat. No.:MFLX06424-16
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Max. vacuüm:660 mm Hg (26" Hg)
- Pump series:L/S
- Model:06424-16
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Sterilisation method gamma:Yes
- Max. druk:2,7 bar (40 psi)
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Sterilisation method autoclave:Yes
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.