Masterflex® B/T® PerfectPosition® Pump Tubing, Platinum-Cured Silicone, B/T 92; 10 ft
MFLX96510-92
CE certificate
Zorg voor optimale prestaties van uw pomp uit de Masterflex® B/T-serie.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Unieke verpakkingsopties omvatten pakketten, kisten en spoelen voor klantvriendelijke bestelling en levering
- Iets meer helderheid dan met peroxide uitgeharde slangen
- Gladde oppervlakken; lagere eiwitbindingsniveaus
- Minder potentiële uitloogbare stoffen
- Ideaal voor farmaceutisch en biotechnologisch gebruik
Masterflex® B/T®-pompslangen zijn vervaardigd met extreem nauwe toleranties die passen bij onze B/T-pompkoppen, wat zorgt voor een nauwkeurige, herhaalbare stroom en een lange levensduur van de slangen. Onze pompslangen zijn in de fabriek getest en optisch geïnspecteerd om de beste prestaties van uw peristaltische pomp te leveren.
- Maximale stroomsnelheid:45000 ml/min
- Buis int.Ø:25,40 mm (1,000")
- Max. druk:0,7 bar (10 psi)
- Maximumtemperatuur:230 °C (446 °F)
- Pump series:B/T
- Omschrijving:B/T® PerfectPosition® Pump Tubing, Platinum-Cured Silicone, B/T 92; 10 ft
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Model:96510-92
- Length per pack:3 m (10 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperatuur:–50 °C (–58 °F)
- Max. vacuüm:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Garantie:Out of box
- Slangmateriaal:Platina-uitgeharde siliconen
- VPE:10 Feet
- B/T Masterflex slangmaat:92
- Hose barb size:1"
Frequently Bought Together