Masterflex® L/S® Precision Pump Tubing, Platinum-Cured Silicone, L/S 17; 25 ft
MFLX96410-17
CE certificate
Uitstekende biocompatibiliteit die voldoet aan meerdere classificaties.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Unieke verpakkingsopties omvatten pakketten, kisten en spoelen voor klantvriendelijke bestelling en levering
- Iets meer helderheid dan met peroxide uitgeharde slangen
- Gladde oppervlakken; lagere eiwitbindingsniveaus
- Minder potentiële uitloogbare stoffen
Toepassingen: Farmaceutische, biotech, peristaltische pompen en voedseltoepassingen
Eigenschappen: Uitstekende hittebestendigheid, lage compressieset, geurloos, niet-toxisch, doorschijnend
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:1700 ml/min
- Buis int.Ø:6,40 mm (0,252")
- Max. druk:1,4 bar (20 psi)
- Maximumtemperatuur:230 °C (446 °F)
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S® Precision Pump Tubing, Platinum-Cured Silicone, L/S 17; 25 ft
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Model:96410-17
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:6,7 m (22 ft.)
- Min. temperatuur:–50 °C (–58 °F)
- Max. vacuüm:510 mm Hg (20" Hg)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Slangmateriaal:Platina-uitgeharde siliconen
- VPE:25 Feet
- Hose barb size:0,25"
- L/S Masterflex tubing size:17
Frequently Bought Together