Over dit artikel
Uitstekende keuze voor toepassingen met peristaltische slangen onder hoge druk en weinig spallatie.
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Ontworpen voor een lange levensduur in peristaltische pomptoepassingen
- Uniek composiet van geëxpandeerd PTFE en met platina uitgehard perfluorelastomeer
- Dimensions: 2.8 mm ID x 4.4 mm OD; 355 mm L
Toepassingen: Chemische, kritische farmaceutische en biofarmaceutische verwerkingstoepassingen
Eigenschappen: Hoge veerkracht en sterkte, lage spallatie en gasdoorlaatbaarheid. Ondoorzichtig.
Certificeringen: Voldoet aan USP Klasse VI, voldoet aan REACH en RoHS en is vervaardigd in een cleanroom van klasse 7 (ISO 146441-1), onder cGMP-gecertificeerd volgens ISO 13485 en 15378.
Temperatuurbereik: -20 tot 80 °C
Steriliteit: Autoclaaf, CIP/SIP
De Ismatec® GORE® STA-PURE®-serie PFL-pompslangen zijn ontworpen om bestand te zijn tegen het verpompen van agressieve chemicaliën met een composietstructuur gemaakt van met platina uitgehard perfluorelastomeer en ePTFE. Langdurige tests toonden aan dat het verpompen van gewone organische oplosmiddelen (azijnzuur, aceton en ethanol) bij 10 psig de pomplevensduur van de slangen niet verkortte in vergelijking met het verpompen van gedeïoniseerd water bij dezelfde druk. Versies met enkelvoudig element en dubbel-Y-element beschikbaar.
Er moet een technische vragenlijst worden ingevuld voordat de eerste bestelling kan worden uitgevoerd.
- Buis int.Ø:2,80 mm (0,110")
- Maximumtemperatuur:150 °C (302 °F)
- Pump series:Ismatec
- Kleur:wit
- Omschrijving:Pump Tubing Element, GORE® STA-PURE® Series PFL, 2,8 mm ID x 4,4 mm OD; 355 mm L, 0,8 mm thickness
- Lengte:0,355 m
- Environmentally Preferable:
- GMP compliant:Yes
- Regulatory approvals:ADCF;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:No
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperatuur:0 °C (32 °F)
- Sterilisatie:Autoclave
- Garantie:Out of box
- Series:Ismatec
- Clarity:Opaque
- Slangmateriaal:GORE® STA-PURE®
- VPE:1