Lange levensduur van de pomp en chemisch compatibel met een breed scala aan chemicaliën.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Consistentie van partij tot partij zorgt voor superieure nauwkeurigheid en herhaalbaarheid
- Uitstekende chemische weerstand—compatibel met veel anorganische en organische chemicaliën
Masterflex® Gore™ STA-PURE™ pompslangen uit de PFL-serie bieden een aanzienlijk langere levensduur in combinatie met hoge flexibiliteit en brede chemische compatibiliteit voor een breed scala aan toepassingen. Deze slang biedt consistente, herhaalbare stroomsnelheden, zelfs na honderden uren gebruik.
Deze slang is uw ideale keuze voor zeer zuivere of langlopende, kritieke farmaceutische en biofarmaceutische verwerkingstoepassingen. Het gepatenteerde composiet perfluorelastomeer en ePTFE (polytetrafluorethyleen) resulteert in een buis die een hoge flexibiliteit biedt en een grotere weerstand tegen scheuren biedt, zelfs bij toepassingen tot 60 psig. Langdurige pomptesten bewijzen dat Gore Sta-Pure-pompslangen - Serie PFL honderden uren meegaan met consistente en herhaalbare stroomsnelheden, wat resulteert in een tijdsbesparing en minder onderhoud doordat er minder slangwissels nodig zijn.
I/P® Precision-pompslangen zijn compatibel met Masterflex® Standard- en Easy-Load-pompkoppen. I/P® High-Performance Precision-pompslangen zijn compatibel met Masterflex® High-Performance-pompkoppen.
OPMERKING: Er is een technische vragenlijst die moet worden ingevuld voordat de bestelling kan worden verwerkt.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:19000 ml/min
- Buis int.Ø:15,88 mm (0,625")
- Max. druk:4,1 bar (60 psi)
- Maximumtemperatuur:200 °C (392 °F)
- Pump series:I/P
- Omschrijving:I/P 89 Gore Sta-Pure Pump Tubing, PFL-Series; 24"/Pk
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Model:96242-89
- Length per pack:0,6096 m (2 ft.)
- Max. temperature (dynamic):150 °C (302 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:No
- Sterilisation method gamma:No
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperatuur:–80 °C (–112 °F)
- Max. vacuüm:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisatie:Autoclave, SIP
- Garantie:Out of box
- Slangmateriaal:GORE® STA-PURE®
- VPE:24 "
- Hose barb size:0,625"
- I/P Masterflex tubing size:89