About this item
Lange levensduur van de pomp en chemisch compatibel met een breed scala aan chemicaliën.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Consistentie van partij tot partij zorgt voor superieure nauwkeurigheid en herhaalbaarheid
- I/P® 89 tubing has a 5/8” (15.88 mm) inner diameter
- Accepts 5/8” hose barb for tubing connection
Masterflex® Gore™ STA-PURE™ pompslangen uit de PCS-serie bieden een aanzienlijk langere levensduur in combinatie met vrijwel geen spallatie; hoge drukclassificaties; en consistente, herhaalbare stroomsnelheden; zelfs na honderden uren gebruik.
Deze slang is uw ideale keuze voor zeer zuivere of langlopende, kritieke farmaceutische en biofarmaceutische verwerkingstoepassingen. De gepatenteerde composiet met platina uitgeharde siliconen en ePTFE (polytetrafluorethyleen) resulteert in een buis die een hoge flexibiliteit biedt en een grotere weerstand tegen scheuren biedt, zelfs bij toepassingen tot 100 psig. Langdurige pomptesten bewijzen dat Gore Sta-Pure Pump Tubing - Series PCS meer dan 1000 uur meegaat bij 200 tpm, of meer dan 6000 uur bij 100 tpm. Door de lange levensduur is het niet meer nodig om de slangen door de pompkop te draaien, wat tijd en onderhoud bespaart.
I/P® Precision-pompslangen zijn compatibel met Masterflex® Standard- en Easy-Load-pompkoppen. I/P® High-Performance Precision-pompslangen zijn compatibel met Masterflex® High-Performance-pompkoppen.
OPMERKING: Er is een technische vragenlijst die moet worden ingevuld voordat de bestelling kan worden verwerkt.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:19000 ml/min
- Buis int.Ø:15,88 mm (0,625")
- Max. druk:6,8 bar (100 psi)
- Maximumtemperatuur:200 °C (392 °F)
- Pump series:I/P
- Omschrijving:I/P 88 Gore Sta-Pure Pump Tubing, PCS-Series; 24"/Pk
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Model:96241-89
- Length per pack:0,6096 m (2 ft.)
- Max. temperature (dynamic):150 °C (302 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:No
- Sterilisation method gamma:No
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperatuur:–80 °C (–112 °F)
- Max. vacuüm:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisatie:Autoclave, SIP
- Garantie:Out of box
- Slangmateriaal:GORE® STA-PURE®
- VPE:24 "
- Hose barb size:0,625"
- I/P Masterflex tubing size:89