Over dit artikel
Hoogwaardige pompslangen voor uitdagende toepassingen.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Op maat geëxtrudeerd om te passen op Masterflex®-pompen
- Consistentie van partij tot partij zorgt voor superieure nauwkeurigheid en herhaalbaarheid
- Tubing Size: L/S 15
Toepassingen: Chemische en farmaceutische toepassingen
Eigenschappen: Verbeterde chemische weerstand, inclusief agressieve organische oplosmiddelen, weinig spallatie, lage gasdoorlaatbaarheid, dekkend wit
Gore® STA-PURE® PCS-serie pompslangen zijn uw ideale keuze voor zeer zuivere of langlopende, kritieke farmaceutische en biofarmaceutische verwerkingstoepassingen. Het gepatenteerde composiet (met platina uitgeharde siliconen) en ePTFE (polytetrafluorethyleen) resulteert in een buis die een hoge buigduurzaamheid biedt voor een grotere weerstand tegen scheuren, zelfs bij toepassingen tot 100 psig. Langdurige pomptesten bewijzen dat Gore® STA-PURE® PCS-serie pompslangen meer dan 1000 uur meegaan bij 200 tpm, of meer dan 6000 uur bij 100 tpm. Door de lange levensduur is het niet meer nodig om de slangen door de pompkop te draaien, wat tijd en onderhoud bespaart.
Als u op zoek bent naar een stromingsstabiele, processtabiele slang die bestand is tegen CIP (clean-in-place) of SIP (steam-in-place) reiniging, hoeft u niet verder te zoeken dan deze slang!
Gore® STA-PURE® pompslangen uit de PCS-serie zijn verkrijgbaar als afzonderlijke slangelementen. Aanbevolen voor gebruik in L/S® en I/P® standaard en Easy-Load® pompkoppen, en L/S® Easy-Load® II pompkoppen.
OPMERKING: Er is een technische vragenlijst die toepassingsspecifieke details controleert voordat de bestelling kan worden verwerkt.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:1100 ml/min
- Buis int.Ø:4,80 mm (0,189")
- Max. druk:6,9 bar (100 psi)
- Maximumtemperatuur:200 °C (392 °F)
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S 15 Gore Sta-Pure Pump Tubing, PCS-Series; 14"/Pk
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Model:96241-15
- Length per pack:0,33 m (1,1 ft.)
- Max. temperature (dynamic):150 °C (302 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:No
- Sterilisation method gamma:No
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperatuur:–80 °C (–112 °F)
- Max. vacuüm:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisatie:Autoclave, SIP
- Garantie:Out of box
- Slangmateriaal:GORE® STA-PURE®
- VPE:14 "
- Hose barb size:0,1875"
- L/S Masterflex tubing size:15