Ontworpen voor een optimale werking in uw Ismatec-pompen.
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Inner diameter: 0.38 mm
Om uw Ismatec®-pompsysteem compleet te maken, bestelt u driestops kleurgecodeerde slangen en verlengslangen. Tubing is er in verschillende formuleringen voor bijna elke pomptoepassing.
Drie vooraf bevestigde slangstops geven u twee secties - wanneer een sectie van de slang moe wordt, is een nieuwe sectie klaar voor gebruik. De stops op de driestopslang zijn kleurgecodeerd volgens de slang-ID. Gebruik driestopslangen met een van de Ismatec® minicartridgepompen en pompkoppen. Minicartridges zijn bestand tegen drukken tot 22 psi.
De Tygon® LMT-55 heeft een helder uiterlijk, heeft een temperatuurbereik van -58 °F tot 165 °F en een gladde, gepolijste binnenwand voorkomt opbouw.
De totale lengte van de LMT-55 stopslang uit de 97619-serie is 16" (406 mm). De oude Ismatec®-stopslang was 400 mm lang.
Bestel verlengslangen onder "Toebehoren". Neem voor technische hulp bij het selecteren van slangformuleringen en -maten contact op met onze toepassingsspecialisten.
- Buis int.Ø:0,38 mm
- Omschrijving:Pump Tubing, 3-Stop, Tygon® LMT-55, 0,38 mm ID; 12/PK
- Lengte:406 mm
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Model:97619-14
- Regulatory approvals:Non-DEHP
- Tubes per pack:12
- Series:Similar to SC0051T
- Slangmateriaal:Tygon® LMT-55
- VPE:12
- Kleurgecodeerde stoppen:Orange/Green