Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 2-Stop, Tygon® LMT-55, 0.13 mm ID; 12/PK
Catalogus # MFLX97618-09
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Ontworpen voor een optimale werking in uw Ismatec-pompen.
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
De totale lengte van de LMT-55 stopslang uit de 97618-serie is 16" (406 mm). De oude Ismatec®-stopslang was 400 mm lang.
Bestel verlengslangen onder "Toebehoren". Neem voor technische hulp bij het selecteren van slangformuleringen en -maten contact op met onze toepassingsspecialisten.
- Buis int.Ø:0,13 mm (0,005")
- Pump series:Ismatec
- Omschrijving:Pump Tubing, 2-Stop, Tygon® LMT-55, 0,13 mm ID; 12/PK
- Lengte:406 mm
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:97618-09
- Regulatory approvals:Non-DEHP
- Tubes per pack:12
- Series:Similar to SC0188T
- Slangmateriaal:Tygon® LMT-55
- VPE:12
- Kleurgecodeerde stoppen:Orange/Black
Frequently Bought Together