About this item
Ontworpen voor een optimale werking in uw Ismatec-pompen.
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
Om uw Ismatec®-pompsysteem compleet te maken, bestelt u driestops kleurgecodeerde slangen en verlengslangen. Tubing is er in verschillende formuleringen voor bijna elke pomptoepassing.
Drie vooraf bevestigde slangstops geven u twee secties - wanneer een sectie van de slang moe wordt, is een nieuwe sectie klaar voor gebruik. De stops op de driestopslang zijn kleurgecodeerd volgens de slang-ID. Gebruik driestopslangen met een van de Ismatec® minicartridgepompen en pompkoppen. Minicartridges zijn bestand tegen drukken tot 22 psi.
De Tygon® Chemical 2001-slang ziet er helder uit, is temperatuurbestendig van -108 °F tot 135 °F en heeft een uitstekende chemische compatibiliteit met zwakke en middelzware zuren en basen, zouten en alcohol.
De totale lengte van de stopslang uit de Tygon Chemical® 96446-serie is 16" (406 mm). De oude Ismatec®-stopslang was 400 mm lang.
Bestel verlengslangen onder "Toebehoren". Neem voor technische hulp bij het selecteren van slangformuleringen en -maten contact op met onze toepassingsspecialisten.
- Buis int.Ø:2,79 mm
- Omschrijving:Pump Tubing, 3-Stop, Tygon® Chemical 2001, 2,79 mm ID; 6/PK
- Lengte:406 mm
- Seq:06
- Environmentally Preferable:
- Model:96466-48
- Regulatory approvals:ADCF;FDA;Non-DEHP;RoHS
- Tubes per pack:6
- Series:Similar to SC0812
- Slangmateriaal:Versilon™ 2001
- VPE:6
- Kleurgecodeerde stoppen:Purple/white