Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 2-Stop, Versilon™ 2001, 2.06 mm ID; 6/PK
Catalogus # MFLX96465-42
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Ontworpen voor een optimale werking in uw Ismatec-pompen.
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Inner diameter: 2.06 mm
De totale lengte van de stopslang van Tygon Chemical uit de 96465-serie is 16" (406 mm). De oude Ismatec®-stopslang was 381 mm lang.
Bestel verlengslangen onder "Toebehoren". Neem voor technische hulp bij het selecteren van slangformuleringen en -maten contact op met onze toepassingsspecialisten.
- Buis int.Ø:2,06 mm (0,081")
- Pump series:Ismatec
- Omschrijving:Pump Tubing, 2-Stop, Tygon® Chemical 2001, 2,06 mm ID; 6/PK
- Lengte:406 mm
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Model:96465-42
- Regulatory approvals:ADCF;FDA;Non-DEHP;RoHS
- Tubes per pack:6
- Series:Similar to SC0822
- Slangmateriaal:Versilon™ 2001
- VPE:6
- Kleurgecodeerde stoppen:Purple/purple
Frequently Bought Together