Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 2-Stop, Versilon™ 2001, 1.52 mm ID; 6/PK
Catalogus # MFLX96465-36
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Ontworpen voor een optimale werking in uw Ismatec-pompen.
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Inner diameter: 1.52 mm
De totale lengte van de stopslang van Tygon Chemical uit de 96465-serie is 16" (406 mm). De oude Ismatec®-stopslang was 381 mm lang.
Bestel verlengslangen onder "Toebehoren". Neem voor technische hulp bij het selecteren van slangformuleringen en -maten contact op met onze toepassingsspecialisten.
- Buis int.Ø:1,52 mm (0,060")
- Pump series:Ismatec
- Omschrijving:Pump Tubing, 2-Stop, Tygon® Chemical 2001, 1,52 mm ID; 6/PK
- Lengte:406 mm
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Model:96465-36
- Regulatory approvals:ADCF;FDA;Non-DEHP;RoHS
- Tubes per pack:6
- Series:Similar to SC0820
- Slangmateriaal:Versilon™ 2001
- VPE:6
- Kleurgecodeerde stoppen:Yellow/blue
Frequently Bought Together