Masterflex® Ismatec®-pompslang, 2-Stop Microbore, Tygon® S3™ E-Lab, Avantor®
Pump Tubing, 2-Stop, Tygon® S3™ E-Lab, 3,17 mm ID; 12/PK, 3,17 mm, Black/white, 406 mm, Tygon® E-Lab (E-3603)
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Masterflex® Ismatec®-pompslang, 2-Stop Microbore, Tygon® S3™ E-Lab, Avantor®
Catalogus # MFLX96460-49
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ga naar:
Product Details & Documents
Ontworpen voor een optimale werking in uw Ismatec-pompen.
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Ideaal voor algemene laboratoriumtoepassingen
- Duidelijk voor het eenvoudig bekijken van monsters
Verschijning: Ondoorzichtig
Temperatuur: -70 tot 52 °C
Levensduur bij 100 tpm: 1000 uur
De totale lengte van E-Lab (E-3603) stopslangen uit de 96460-serie is 16" (406 mm). De oude Ismatec®-stopslang was 400 mm lang.
Bestel verlengslangen onder "Toebehoren". Neem voor technische hulp bij het selecteren van slangformuleringen en -maten contact op met onze toepassingsspecialisten.
Specificaties
- Buis int.Ø:3,17 mm
- Omschrijving:Pump Tubing, 2-Stop, Tygon® S3™ E-Lab, 3,17 mm ID; 12/PK
- Lengte:406 mm
- Seq:26
- Slangmateriaal:Tygon® E-Lab (E-3603)
- Kleurgecodeerde stoppen:Black/white
- Cat. No.:MFLX96460-49
- Regulatory approvals:ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;NSF-51;RoHS;USP
- Series:Similar to SC0222-LT
- Tubes per pack:12
- Model:96460-49
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #Buis int.ØSlangmateriaalBeschikbaarheidPrice
- Tygon E-Lab ext tubing, 0,19mm, 100ftTygon E-Lab ext tubing, 0,19mm, 100ftMFLX06460-100,19 mm (0,0075")Tygon® E-Lab (E-3603)Log in voor beschikbaarheid1 * 100 Voet - 216,00 €
Productinformatie
- Catalogus #Buis int.ØSlangmateriaalBeschikbaarheidPrice
- Tygon E-Lab ext tubing, 0,44mm, 100ftTygon E-Lab ext tubing, 0,44mm, 100ftMFLX06460-160,44 mm (0,0173")Tygon® E-Lab (E-3603)Log in voor beschikbaarheid1 * 100 Voet - 216,00 €
Productinformatie
- Catalogus #Buis int.ØSlangmateriaalBeschikbaarheidPrice
- Tygon E-Lab ext tubing, 0,25mm, 100ftTygon E-Lab ext tubing, 0,25mm, 100ftMFLX06460-120,25 mm (0,0098")Tygon® E-Lab (E-3603)Log in voor beschikbaarheid1 * 100 Voet - 216,00 €
Productinformatie
- Catalogus #Buis int.ØSlangmateriaalBeschikbaarheidPrice
- Tygon E-Lab ext tubing, 0,51mm, 100ftTygon E-Lab ext tubing, 0,51mm, 100ftMFLX06460-180,51 mm (0,02")Tygon® E-Lab (E-3603)Log in voor beschikbaarheid1 * 100 Voet - 216,00 €
Productinformatie
- Catalogus #Buis int.ØSlangmateriaalBeschikbaarheidPrice
- Tygon E-Lab ext tubing, 0,64mm, 100ftTygon E-Lab ext tubing, 0,64mm, 100ftMFLX06460-220,64 mm (0,025")Tygon® E-Lab (E-3603)Log in voor beschikbaarheid1 * 100 Voet - 216,00 €
Productinformatie
- Catalogus #Buis int.ØSlangmateriaalBeschikbaarheidPrice
- Tygon E-Lab ext tubing, 1,02mm, 100ftTygon E-Lab ext tubing, 1,02mm, 100ftMFLX06460-281,02 mm (0,04")Tygon® E-Lab (E-3603)Log in voor beschikbaarheid1 * 100 Voet - 216,00 €
Productinformatie
- Catalogus #Buis int.ØSlangmateriaalBeschikbaarheidPrice
- Tygon E-Lab ext tubing, 1,42mm, 100ftTygon E-Lab ext tubing, 1,42mm, 100ftMFLX06460-341,42 mm (0,056")Tygon® E-Lab (E-3603)Log in voor beschikbaarheid1 * 100 Voet - 216,00 €
Productinformatie
- Catalogus #Buis int.ØSlangmateriaalBeschikbaarheidPrice
- Tygon E-Lab ext tubing, 0,89mm, 100ftTygon E-Lab ext tubing, 0,89mm, 100ftMFLX06460-260,89 mm (0,035")Tygon® E-Lab (E-3603)Log in voor beschikbaarheid1 * 100 Voet - 216,00 €
Productinformatie
- Catalogus #Buis int.ØSlangmateriaalBeschikbaarheidPrice
- Tygon E-Lab ext tubing, 2,06mm, 100ftTygon E-Lab ext tubing, 2,06mm, 100ftMFLX06460-422,06 mm (0,081")Tygon® E-Lab (E-3603)Log in voor beschikbaarheid1 * 100 Voet - 216,00 €
Productinformatie
- Catalogus #Buis int.ØSlangmateriaalBeschikbaarheidPrice
- Tygon E-Lab ext tubing, 2,79mm, 100ftTygon E-Lab ext tubing, 2,79mm, 100ftMFLX06460-482,79 mm (0,11")Tygon® E-Lab (E-3603)Log in voor beschikbaarheid1 * 100 Voet - 216,00 €
Productinformatie
- Catalogus #Buis int.ØSlangmateriaalBeschikbaarheidPrice
- Tygon E-Lab ext tubing, 1,14mm, 100ftTygon E-Lab ext tubing, 1,14mm, 100ftMFLX06460-301,14 mm (0,045")Tygon® E-Lab (E-3603)Log in voor beschikbaarheid1 * 100 Voet - 216,00 €