Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 2-Stop, Tygon® S3™ E-Lab, 0.64 mm ID; 12/PK
Catalogus # MFLX96460-22
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Ontworpen voor een optimale werking in uw Ismatec-pompen.
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Ideaal voor algemene laboratoriumtoepassingen
- Duidelijk voor het eenvoudig bekijken van monsters
Verschijning: Ondoorzichtig
Temperatuur: -70 tot 52 °C
Levensduur bij 100 tpm: 1000 uur
De totale lengte van E-Lab (E-3603) stopslangen uit de 96460-serie is 16" (406 mm). De oude Ismatec®-stopslang was 400 mm lang.
Bestel verlengslangen onder "Toebehoren". Neem voor technische hulp bij het selecteren van slangformuleringen en -maten contact op met onze toepassingsspecialisten.
- Buis int.Ø:0,64 mm
- Omschrijving:Pump Tubing, 2-Stop, Tygon® S3™ E-Lab, 0,64 mm ID; 12/PK
- Lengte:406 mm
- Seq:08
- Environmentally Preferable:
- Model:96460-22
- Regulatory approvals:ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;NSF-51;RoHS;USP
- Tubes per pack:12
- Series:Similar to SC0007-LT
- Slangmateriaal:Tygon® E-Lab (E-3603)
- VPE:12
- Kleurgecodeerde stoppen:Orange/white
Frequently Bought Together