Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 2-Stop, Tygon® S3™ E-Food, 0.89 mm ID; 12/PK
MFLX96457-26
Lange levensduur - Uitstekende weerstand tegen vermoeiing door buiging!
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Speciaal ontworpen voor gebruik met voedseltoepassingen
- Extreem gladde boring
- Inner diameter: 0.89 mm
Verschijning: Ondoorzichtig
Temperatuur: -70 tot 52 °C
Levensduur bij 100 tpm: 1000 uur
De eerste van een reeks van twee haltes verlenging slangopties vindt u hieronder onder Accessoires. Bekijk al onze formules voor tweestops verlengslangen of neem contact op met ons Applicatie specialisten voor persoonlijke hulp.
- Buis int.Ø:0,89 mm
- Omschrijving:Pump Tubing, 2-Stop, Tygon® S3™ E-Food, 0,89 mm ID; 12/PK
- Lengte:406 mm
- Environmentally Preferable:
- Regulatory approvals:3A;ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;NSF-51;RoHS
- Tubes per pack:12
- Slangmateriaal:Tygon® E-Food (B-44-4X)
- VPE:12
- Kleurgecodeerde stoppen:Orange/orange
Frequently Bought Together