Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, Puri-Flex®, 0.51 mm ID; 50 ft
Catalogus # MFLX96418-18
Leverancier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Over dit artikel
Slangen met een lange levensduur voor farmaceutische en bioprocestoepassingen.
- Slangen ondergaan robuuste tests om optimale prestaties / levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Tubing Inner Diameter: 0.51 mm
- Certificate of compliance included with each individual unit upon shipment
Toepassingen: Algemeen laboratoriumgebruik dat hoge prestaties en een lange levensduur vereist
Eigenschappen: Uitzonderlijke trek- en scheursterkte, goede biocompatibiliteit, lage gasdoorlaatbaarheid, glad oppervlak, doorschijnend
Certificeringen: FDA-conform (21 CFR 177.2600), voldoet aan USP Class VI-vereisten, vervaardigd volgens GMP
Temperatuurbereik: –58 to 275 °F (–50 to 135 °C)
Steriliteit: Autoclaaf, ethyleenoxide of gammastraling
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:3,6 ml/min
- Buis ext.Ø:2,31 mm (0,09")
- Buis int.Ø:0,51 mm (0,02")
- Max. druk:1,75 bar (25,3 psi)
- Maximumtemperatuur:135 °C (275 °F)
- Pump series:C/L
- Omschrijving:Microbore - Puri-Flex Autoanalysis Tubing, -18, 0,51mm ID, 50 ft.
- Environmentally Preferable:
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–30 °C (–22 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Min. temperatuur:–50 °C (–58 °F)
- Sterilisatie:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Slangmateriaal:Puri-Flex®
- VPE:50 Feet
- C/L Masterflex slangmaat:18
- Hose barb size:0,02"
Frequently Bought Together